Documentos clave
14-660-M
Sigma-Aldrich
Itk Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617. For use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
10 μG
579,00 €
250 μG
3770,00 €
579,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
579,00 €
250 μG
3770,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
579,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol peso
Mw 34 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... ITK(3702)
Descripción general
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617.
Product Source: Human Itk expressed by baculovirus in Sf21 cells.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: Itk
Envase
2 vials at 5μg each
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of MBP.
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable