Merck
B4312
Sigma-Aldrich
BTK, active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
AGMX1, AT, ATK, BPK, IMD1, PSCTK, XLA
Seleccione un Tamaño
10 μG
494,00 €
494,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
494,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
494,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
37-49 nmol/min·mg
mol peso
~78 kDa
solubilidad
water: soluble
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
life science and biopharma
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... BTK(695)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BTK (also known as Bruton tyrosine kinase) plays a crucial role in B-lymphocyte differentiation and activation. BTK interacts with SRC homology 3 domains of FYN, LYN and HCK that are activated upon stimulation of B- and T-cell receptors.Defects in the BTK gene cause Agammaglobulinemia, an X-linked immunodeficiency characterized by failure to produce mature B lymphocyte cells and associated with a failure of Ig heavy chain rearrangement. The unique role of BTK makes it a desirable target for potential anti-cancer, anti-inflammatory and anti-viral agents as well as other treatments.
Forma física
Supplied in 50mM NaPhosphate pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Información legal
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A O Vassilev et al.
Current pharmaceutical design, 10(15), 1757-1766 (2004-06-08)
BTK (Bruton's tyrosine kinase) is a member of the TEC family of tyrosine kinases that plays a central but diverse modulatory role in various cellular processes. The unique role of BTK in a multitude of signaling pathways, its function as
G Cheng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(17), 8152-8155 (1994-08-16)
Bruton's tyrosine kinase (Btk) is a recently described B-cell-specific tyrosine kinase. Mutations in this gene lead to human X chromosome-linked agammaglobulinemia and murine X-linked immunodeficiency. Although genetic evidence strongly suggests that Btk plays a crucial role in B-lymphocyte differentiation and
Federica Giordano et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 260-260 (2019-06-16)
Lung cancer is still the main cause of cancer death worldwide despite the availability of targeted therapies and immune-checkpoint inhibitors combined with chemotherapy. Cancer cell heterogeneity and primary or acquired resistance mechanisms cause the elusive behaviour of this cancer and