Documentos clave
14-591-M
Sigma-Aldrich
SHP-1 Protein, 10 µg
N-terminal GST-tagged recombinant human full-length SHP-1, for use in Phosphatase Assays.
Seleccione un Tamaño
10 μG
578,00 €
125 μG
3470,00 €
578,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
578,00 €
125 μG
3470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
578,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in E. coli
mol peso
Mw 95 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (phosphatase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
N-terminal GST-tagged recombinant human full-length SHP-1
Product Source: expressed in E. coli
Aplicación
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: SHP-1
Target Sub-Family: Tyr phosphatase
Calidad
routinely evaluated by dephosphorylation of 100mM DiFMUP
Forma física
Glutathione-agarose
Almacenamiento y estabilidad
6 months at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. I'd like to know how much concentration the following product is. 14-591-M Sigma-Aldrich SHP-1 Protein, 10 µg
    1 respuesta
    1. The concentration of this product is lot-specific. Historically, lots tend to have a concentration of approximately 0.5 mg/mL.
      Kindly review the previous certificate of analyses under the Supporting Documentation tab available at this link: https://www.emdmillipore.com/US/en/product/SHP-1-Protein-10-g,MM_NF-14-591#documentation
      ¿Le ha resultado útil?