Documentos clave
14-465-M
Sigma-Aldrich
IGF-IR (δ1-958) Protein, active, 20 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant human IGF-IR residues 959-end, for use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
20 μG
579,00 €
250 μG
3700,00 €
579,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
579,00 €
250 μG
3700,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
579,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol peso
Mw 48 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... IGF1R(3480)
Descripción general
N-terminal His6-tagged, recombinant human IGF-IR residues 959-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: IGF-1R
Target Sub-Family: TK
Envase
Also available in 250μg size, please inquire for pricing and availability.
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of IGF-IRtide
Forma física
Ni2+/NTA-agarose
Almacenamiento y estabilidad
6 months at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany