129935
Actinomycin D, 7-Amino-
7-Aminoactinomycin D, like its parent molecule, actinomycin D, is a DNA intercalator and has antibacterial properties. Exhibits growth-inhibitory activity against certain leukemias and sarcomas.
Sinónimos:
Actinomycin D, 7-Amino-, 7-AAD, 7-Amino-AMD, 7-Aminoactinomycin C₁, 7-Aminodactinomycin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
red-purple
entrada
sample type intact cells
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)
Clave InChI
YXHLJMWYDTXDHS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
leukemias and sarcomas
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Berg, R.J., et al. 1993. Carcinogenesis14, 103.
Chen, F.M. 1992. Biochemistry31, 6223.
Schmid, I., et al. 1992. Cytometry13, 204.
Toba, K., et al. 1992. Cytometry13, 60.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3