1.25172
Eshmuno® CP-FT Resin
RoboColumn Eshmuno® CP-FT, volume 0.6 mL, prepacked column
Sinónimos:
RoboColumn Eshmuno® CP-FT, 0.6ml
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materiales
polypropylene housing
Línea del producto
Eshmuno®
Formulario
prepacked column
Parámetros
≤8 bar pressure
400 cm/hr max. flow rate
Columna: D.I. × L
5 mm × 30 mm
volumen
0.6 mL
grupo activo de la matriz
Polyvinyl Ether
tamaño medio de partícula
50 μm
capacidad
~70 mL, resin binding capacity
aplicaciones
mAb
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Características y beneficios
- Superior flow-through removal of mAb aggregates
- High product recoveries at high mass loadings
- Significant reduction in resin and buffer volume
- Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
- Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
- Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
- Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH