1.20093
Eshmuno® CP-FT Resin
Sinónimos:
Eshmuno® CP-FT
Seleccione un Tamaño
147,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
147,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
ligand
(Sulfoisobutyl)
esterilidad
sterile (Caustic Stable)
Línea del producto
Eshmuno®
Formulario
resin
analitos específicos
MAbs
Parámetros
400 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
grupo activo de la matriz
polymer, polyvinyl ether
tamaño medio de partícula
50 μm
capacidad
70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
temperatura de transición
flash point 35 °C
técnica de separación
cation exchange
strong cation exchange
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Características y beneficios
- Superior flow-through removal of mAb aggregates
- High product recoveries at high mass loadings
- Significant reduction in resin and buffer volume
- Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
- Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
- Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
- Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Envase
- 1.20093.0100: Eshmuno® CP-FT Resin 100 ml
- 1.20093.0010: Eshmuno® CP-FT Resin 10 ml
- 1.20093.0500: Eshmuno® CP-FT Resin 500 ml
- 1.20093.5000: Eshmuno® CP-FT Resin 5 L
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.