Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mL | ||
100 mL | Fecha estimada de envío03 de junio de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 892,00 € |
500 mL | Fecha estimada de envío03 de junio de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 4460,00 € |
5 L |
Acerca de este artículo
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.ligand
(Carboxy and Alkyl Group)
Quality Segment
sterility
sterile (Caustic Stable)
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
300 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
60 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
application(s)
ADC
mAb
separation technique
mixed mode
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Features and Benefits
- Intensify processes and decrease costs by reducing the number of chromatographic steps and buffer consumption
- Improve performance with higher recovery rates, high selectivity and superior dynamic binding capacity
- Improve the user experience with a broad operational window, simplified process development and easy column packing due to a rigid base bead
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| ligand (Carboxy and Alkyl Group) | ligand (Carboxyethyl with Alkyl-Functional Groups) | ligand (Carboxyethyl with Alkyl-Functional Groups) | ligand (Carboxyethyl with Alkyl-Functional Groups) |
| form resin | form prepacked column | form prepacked column | form prepacked column |
| separation technique mixed mode | separation technique - | separation technique - | separation technique - |
| capacity 60 mg binding capacity (pIgG/ml of resin) | capacity ~60 mL, resin binding capacity | capacity ~60 mL, resin binding capacity | capacity ~60 mL, resin binding capacity |
| matrix active group polymer, polyvinyl ether | matrix active group Polyvinyl Ether | matrix active group Polyvinyl Ether | matrix active group Polyvinyl Ether |
| specific analyte(s) MAbs | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CMX Resin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..