1.16761
Thioglycolate medium G
for microbiology
Seleccione un Tamaño
255,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
255,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
medium granules (dehydrated (DCM))
fabricante / nombre comercial
GranuCult®
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 29 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
29 g/L
aplicaciones
microbiology
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
anaerobic bacteria
Nota de análisis
Appearance (colour): yellowish
Colour (Oxidation area): pink to violet
pH-value (25 °C): 6.9 - 7.3
Growth (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): +
Growth (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): +
Growth (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): +
Growth (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Growth (Bacteroides vulgatus ATCC 8482): +
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Growth (Kocuria rhizophila ATCC 9341): +
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Incubation: up to 3 days; 30 °C to 35 °C; aerobic; Bacteroides up to 5 days.
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3