Documentos
1.15262
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
product name
Ion exchanger Amberlite IRA-410, suitable for ion chromatography
formulario
resin
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly basic)
matriz
PS-DVB
grupo activo de la matriz
SAX
tamaño de partícula
300-1100 μm
técnica de separación
anion exchange
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
(strongly basic anion exchanger type II) Cl⁻ form
Nota de análisis
Description: damp brownish-yellow spherules
Total capacity: ≥ 1.3 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3