1.04765
I Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic, cationic
Sinónimos:
polymeric adsorbent
About This Item
Productos recomendados
product name
Ion exchanger I, (strongly acidic cation exchanger, H⁺-form) GR for analysis Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
formulario
resin
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
matriz
PS-DVB
grupo activo de la matriz
SCX
tamaño de partícula
300-1100 μm
densidad aparente
850 kg/m3
técnica de separación
cation exchange
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Exchange capacity: ≥ 1.7 mol/l
Exchange capacity (calculated on dried substance): 4.5 - 5
Water (according to Karl Fischer): 50 - 60
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable