Documentos clave
1.14242
Millipore
Potassium tetrathionate
extra pure, suitable for microbiology
Sinónimos:
Potassium tetrathionate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2O6S4
Número de CAS:
Peso molecular:
302.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número índice de la CE:
237-702-3
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubilidad
232 g/L
densidad
2.296 g/cm3
densidad aparente
770 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 80 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable