Documentos clave
1.11448
Supelco
Anion multi-element standard II
1000 mg/l: Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻ in H₂O Certipur®
Seleccione un Tamaño
500 ML
71,30 €
71,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
71,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
71,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
técnicas
ion chromatography: suitable
pH
6 (20 °C in H2O)
densidad
1.002 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Ligadura / enlace
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análisis
Determination method : titrimetric
Accuracy of the Method : Cl , NO3, SO4 +/- 0.5 %
Concentration     β (Cl⁻): 995 - 1005 mg/l
Determination method: argentometric titration.
(traceable to NIST - SRM 999b)
Concentration     β (NO₃⁻): 995 - 1005 mg/l
Determination method: alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 723e)
Concentration     β (SO₄²⁻): 995 - 1005 mg/l
Determination method: titration with lead(II)perchlorate solution.
(traceable to NIST - SRM 682)
Información legal
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable