Documentos clave
55698
Supelco
Multi Anion Standard 3 for IC
TraceCERT®, in water
Seleccione un Tamaño
100 ML
164,00 €
164,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
164,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
164,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
composición
nitrate, 1 g/L
phosphate, 1 g/L
sulfate, 1 g/L
concentración
in water
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Ligadura / enlace
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análisis
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)