Documentos
1.10789
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Titanium trichloride
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
formulario
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
densidad
1.21 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Assay
- cerimetric TiCl₃:
14.5 - 15.5 %
- argentometric, HCl: 9.0 - 11.0 %
Density (d 20/20): about 1.19
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable