Unfortunately, the manufacturing process of this product and 20% solution in HCl are both considered proprietary.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 78,80 € |
500 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 300,00 € |
50 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 15.880,00 € |
Acerca de este artículo
78,80 €
Nombre del producto
Titanium(III) chloride solution about 30%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Quality Segment
form
solution
density
1.334 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form liquid | form solution | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| density 1.334 g/cm3 at 20 °C | density 1.21 g/cm3 at 20 °C | density 1.21 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(III) chloride solution about 30%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
-
How is 30% TiCl3 solution synthesized and how does this synthesis compare with 20% solution in HCl?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-