Documentos clave
1.10213
Millipore
Tryptose
suitable for microbiology
Sinónimos:
Tryptose, Tryptic digested protein
Seleccione un Tamaño
1 KG
610,00 €
610,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
610,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
610,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
origen biológico
animal
Nivel de calidad
Ensayo
11.0-13.0% amino-nitrogen basis (purity)
Formulario
solid
envase
pkg of 1 kg
condiciones de almacenamiento
protect from light (Store dry and tightly closed)
color
light brown
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidad
560 g/L
densidad aparente
300 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Tryptose is a mixture of tryptic-digested proteins. It is a suitable nutrient base material for applications in the biotechnology and pharmaceutical industry.It is recommended for use in media for the cultivation of a wide range of fastidious bacteria such as Brucella, Streptococcoccus, Pneumococcus, Meningococcus spp., etc
Aplicación
Tryptose is used in cell culture, molecular genetic media, and as a nutritive substrate for the cultivation and resuscitation of a large variety of fastidious microorganisms.
Nota de análisis
Appearance: Brownishyellowfine powder
Suitability for microbiology: passes test
pH-value (5 % solution): 6.5 - 7.5
Total nitrogen (N): 11.0 - 13.0 %
Amino nitrogen: 3.0 - 5.0 %
Sulfated ash: ≤ 15.0 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable