1.08292
2-Methyltetrahydrofuran
EMPLURA®
Sinónimos:
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Seleccione un Tamaño
100,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
100,00 €
presión de vapor
136 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
270 °C
potencia
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
1.2-5.7 % (v/v)
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
temperatura de transición
flash point -11 °C
solubilidad
150 g/L
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10.0 °C - closed cup
Contenido relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).