1.09604
n-Heptadecane
reference substance for gas chromatography
Sinónimos:
n-Heptadecane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.3% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Viscosidad cinemática
<7 cSt(40 °C)
bp
302 °C/1013 hPa
mp
22 °C
temperatura de transición
flash point 148 °C
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clave InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): conforms
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
149 °C - closed cup