Documentos clave
8.20616
Sigma-Aldrich
n-Heptadecane
for synthesis
Sinónimos:
n-Heptadecane
Seleccione un Tamaño
10 ML
32,40 €
50 ML
89,20 €
32,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
32,40 €
50 ML
89,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
240.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
211-108-4
NACRES:
NA.22
32,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Viscosidad cinemática
<7 cSt(40 °C)
bp
302 °C/1013 hPa
mp
22 °C
temperatura de transición
flash point 148 °C
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clave InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Zonisamide for Parkinson′s Disease Dyskinesia: Research on Parkinson′s disease patients with wearing-off symptoms identifies risk factors for dyskinesia when treated with Zonisamide, supporting its potential application in managing motor complications associated with the disease (Mishima et al., 2023).
  • Zonisamide Property Calculations: Research provides calculated descriptors for Zonisamide among other compounds, aiding in the development of better pharmacological profiles and enhancing its utility in pharmaceutical research for antiepileptic mechanisms (Liu, Acree, and Abraham, 2022).
  • Zonisamide Quantification in Therapy: A method using LC-MS/MS for the quantification of Zonisamide from dried sample spots demonstrates advancements in therapeutic drug monitoring, ensuring effective dosing and patient safety in clinical settings (DʼUrso et al., 2019).
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
149 °C - closed cup