Documentos clave
1.09259
Supelco
Water standard 5 mg/ml
(1 ml contains 5 mg H₂O) Aquastar®
Sinónimos:
TM=["AQUASTAR"] Water Standard 5 mg/ml
Seleccione un Tamaño
250 ML
77,70 €
77,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
77,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Número índice de la CE:
200-752-1
NACRES:
NA.24
77,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
2.04 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
Aquastar®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
300 °C
lim. expl.
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol)
técnicas
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
temperatura de transición
flash point 49 °C
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Water standard 5 mg/ml is a liquid water standard based on long-chain alcohol.
Aplicación
The 5mg/ml water standard can be used as an analytical standard for daily titer control.
Nota de análisis
Assay: 4.980 - 5.020 mg/ml
Información legal
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3