Documentos clave
1.88054
Supelco
Water Standard
1%, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
Sinónimos:
Patrón de agua para horno al 1 % TM=["AQUASTAR"] para el método de horno KF
Seleccione un Tamaño
5 G
161,00 €
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
161,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.24
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Horno estándar de agua 1 %, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ISO 17025, 17034
Línea del producto
Aquastar®
Formulario
solid
envase
glass bottle of 5 g
técnicas
Karl-Fischer titration: suitable
densidad aparente
460 kg/m3
Formato
neat
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Es un patrón sólido preparado gravimétricamente a partir de reactivos de gran pureza. El contenido de agua se determina mediante el método culombimétrico de horno Karl Fischer a 170 °C con un tiempo de extracción de 600 segundos siguiendo la ISO 760. Además, su contenido medido de agua se verifica mediante análisis termogravimétricos. A diferencia de otros patrones sólidos como el tartrato, la lactosa o el citrato, el patrón de agua para horno al 1 % tiene un contenido de agua significativamente inferior y puede utilizarse en un amplio intervalo de temperaturas que va de 150 °C a 400 °C debido a su composición inorgánica. Se caracteriza en un laboratorio de control de calidad (QC) acreditado según las DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Aplicación
El patrón de agua para horno al 1 % se utiliza como material de referencia certificado para comprobar la precisión de las determinaciones culombimétricas y volumétricas del agua, de acuerdo con la ISO 9001, capítulo 7.1.5, “Recursos de supervisión y medición”, utilizando el horno y las termobalanzas Karl Fischer. Pero su bajo contenido de agua del 1 % lo hace especialmente adecuado para determinaciones de agua utilizando un horno Karl Fischer con un culombímetro.
Características y beneficios
  • Envasada en cómodas botellas de vidrio con el material sometido a estudios de estabilidad y homogeneidad según la ISO 17034 y la Guía ISO 35
  • Se suministra con un certificado de análisis (CoA) específico de lote que contiene datos sobre el agua medida exacta, la incertidumbre, el método de análisis, el método de medición y la vida útil mínima
  • Caracterizada en un laboratorio de calibración acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
  • Directamente compatible con las unidades del SI (kg)
Ligadura / enlace
Sustituye a: 1.88054.0005
Información legal
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocolos
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
Preguntas
1–4 de 4 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  3. What should be done if Water Standard Oven 1% experiences a decrease in water content when stored under argon in a glove box?
    1 respuesta
    1. It is not recommended to store the 1% water standard oven in a glove box. Storing it in environments with low humidity can cause a decrease in its water content. To maintain the standard's integrity, it is crucial to tightly seal the bottles immediately after use and store them under normal laboratory or environmental conditions.
      ¿Le ha resultado útil?
  4. buenos dias, a que temperatura esta certificado este std ?
    1 respuesta
    1. As cited in the product Certificate of Analysis, the water content is determined by the coulometric Karl Fischer oven method at 170°C".
      TS Answer: Product 1.88054 (which may also be written without the dot as 188054) is a water standard composed of a mixture of potassium sulfate and sodium tungsten dihydrate, provided as a powder. It is approximately 1 percent water by weight or 10 milligrams of water per 1 gram of powder; the exact certified value as a mass fraction or mass percentage is reported on the certificate of analysis (CofA) for each lot.
      This standard is to be stored at room temperature (15-25°C), up to the lot-specific expiry date. But the analysis is run at a much higher temperature. The Measurement method provided on the Certificate of Analysis says "The water content is determined by coulometric Karl Fischer oven method at 170°C".
      ¿Le ha resultado útil?