Documentos
1.08045
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinónimos:
Silicate Visual Test Kit Refills
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Características
refill
Nivel de calidad
analitos específicos
silicate
compatibilidad
for use with MCOLORTEST®
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kit 1.18765 for the colorimetric evaluation of silicate. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical system.
The test can be used for the determination of silicate e.g. in groundwater and surface water, drinking water and industrial water.
Nota de análisis
Application testconforms
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable