Documentos clave
1.06794
Supelco
3-Nitrophenol
pH indicator
Sinónimos:
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
Seleccione un Tamaño
25 G
184,00 €
184,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
184,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
209-073-5
NACRES:
NA.21
184,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
3-Nitrophenol, indicator
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (DSC (differential scanning calorimetry))
Formulario
solid
temp. de autoignición
400 °C
potencia
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
solubilidad
insoluble 13.5 g/L
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
640 kg/m3
λmáx.
329-333 nm (buffer pH 6.6)
389-393 nm (buffer pH 11.0)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clave InChI
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 98 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 94 - 98 °C
Transition range: pH 6.6 - pH 8.6colourless - yellow
Absorption maximum λmax. (buffer pH 6.6): 329 - 333 nm
Absorption maximum λmax. (buffer pH 11.0): 389 - 393 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.05 g/l; buffer pH 6.6): 130 - 150
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.05 g/l; buffer pH 11.0): 100 - 120
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3