Documentos clave
1.06246
Supelco
1-Naphtholphthalein
pH indicator
Sinónimos:
1-Naphtholphthalein
Seleccione un Tamaño
1 G
391,00 €
5 G
446,00 €
100 G
3910,00 €
391,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
391,00 €
5 G
446,00 €
100 G
3910,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
418.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
209-875-5
NACRES:
NA.21
391,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
1-Naphtholphthalein, indicator
Nivel de calidad
Formulario
solid
pérdida
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
7.1-8.3, pink-brown to blue
mp
253-255 °C
densidad aparente
350 kg/m3
Amax
470-485 nm (buffer pH 7.1)
649-654 nm (buffer pH 8.3)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1C(c6c(cccc6)C1=O)(c4c5c(c(cc4)O)cccc5)c2c3c(c(cc2)O)cccc3
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
Clave InChI
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 7.1 - pH 8.3pinkbrownish - blue
Absorption maximum λ 1 (buffer pH 7.1): 470 - 485 nm
Absorption maximum λ 2 (buffer pH 8.3): 649 - 654 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.01 g/l; buffer pH 7.1; calc. on anhydrous substance): 100 - 180
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.01 g/l; buffer pH 8.3; calc. on anhydrous substance): 360 - 520
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable