Documentos clave
1.05746
Supelco
TLC plates, Silica gel 60 RP-2
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinónimos:
Silica Gel 60 RP-2 TLC Plates
Seleccione un Tamaño
25 UNITS
401,00 €
401,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 UNITS
401,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
401,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
envase
pkg of 25 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
250 μm
placa L × An
20 cm × 20 cm
tamaño de partícula
9.5-11.5 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
25 Glass plates 20 x 20 cm
Ligadura / enlace
Replaces: 5746-7; 5746
Nota de análisis
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5µm - 11.5 µm Layer thickness: 190 - 250 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
Cholesterin test
hRf-values (cholesterin, cholesterin test): 80 - 90
Typical value determined on activated plate (120°C, 15 min.)
Eluent: aceton/ water (95/5 v/v)