Documentos clave
1.04169
Sigma-Aldrich
Glicina
buffer substance for electrophoresis
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
Seleccione un Tamaño
1 KG
140,00 €
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
140,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein:
635782
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105305
Número índice de la CE:
200-272-2
NACRES:
NC.01
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
presión de vapor
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Ensayo
≥99.7% (perchloric acid titration)
Formulario
solid
potencia
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnicas
electrophoresis: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
soluble 250 g/L
densidad
1.161 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
920 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Nota de análisis
Valoración (valoración con ácido perclórico): ≥ 99,7 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Cloruros (Cl): ≤ 0,003 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,02 %
Aminoácidos extraños: ≤ 0,1 %
Otras sustancias positivas a la ninhidrina: ≤ 0,1 %
Idoneidad (como sustancia amortiguadora para electroforesis): pasa la prueba
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.