1.04092
Glicerol
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
formulario
liquid
temp. de autoignición
698 °F
técnicas
electrophoresis: suitable
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL (lit.)
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup