1.04078
Gelatin
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Gelatin
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
coarse powder
powder
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
aplicaciones
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Aplicación
también adquirido normalmente con este producto