Documentos clave
1.02533
Supelco
Cobalt(II) chloride hexahydrate
extra pure
Sinónimos:
Cobalt dichloride, Cobaltous chloride hexahydrate
Seleccione un Tamaño
1 KG
607,00 €
607,00 €
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
607,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CoCl2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
237.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
607,00 €
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
presión de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)