Documentos clave
1.01590
Millipore
Azide dextrose broth
for microbiology
Seleccione un Tamaño
500 G
229,00 €
229,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
229,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
229,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
Formulario
medium granules (dehydrated (DCM))
fabricante / nombre comercial
GranuCult®
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.3 (35 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
35 g/L
densidad aparente
640 kg/m3
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Enterococcus spp.
Nota de análisis
Appearance (clearness): clear
Appearance (colour): yellowish-brown
pH-value (25 °C): 7.0 - 7.4
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 11700): good to very good
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): good to very good
Growth (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): good to very good
Growth (Streptococcus bovis DSM 20065): fair to very good
Growth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): none to poor
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): none to poor
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): none to poor
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3