1.01582
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
99%, for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, Gold(III)chloride hydrochloric acid, Gold trichloride hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
product name
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, for analysis EMSURE®
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
formulario
solid
mp
30 °C
densidad
3.9 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
InChI
1S/Au.4Cl/q-1;;;;/p+1
Clave InChI
UZPNXZZKOCLVOD-UHFFFAOYSA-O
Nota de análisis
Assay (AuCl4H, calculated of Au): 99 - 100 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable