50780
Cloruro de oro(III) hydrate
~52% Au basis
Sinónimos:
Cloruro áurico, Tetracloroaurato (III) de hidrógeno hydrate, Ácido cloroáurico, Ácido tetracloroáurico (III)
Seleccione un Tamaño
125,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
125,00 €
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
powder
concentración
~52% Au
color
brown
densidad
3.9 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Clave InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.