Documentos clave
1.01562
Supelco
Absorption tube for CO₂
(sodium hydroxide on support)
Sinónimos:
Carbon dioxide absorption
About This Item
Código UNSPSC:
41104911
Nivel de calidad
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable