Saltar a
1.01114
Withdrawal system
2 in. connector
Sinónimos:
Manual withdrawal system for drums
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 unit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1480,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
Fitting:
2 in. connector
1480,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
fitting
2 in. connector
storage temp.
no temp limit
General description
Specially developed solvent withdrawal system with manual pressure build-up for EMD Millipore returnable stainless steel drums and one-way metal drums of 10L and 25L. It includes two dip tubes, one for 10L and one for 25L. For usage with 25L blue metal containers, the longer of the two included dip tubes has to be cut by 9mm. For usage with 25L metal containers with PE inliner, please order the dip tube 9.67100.1026. Specially made for maximum user safety and maximum application reliability.
with 2" connection
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.191711.781781.01123
fitting
2 in. connector
fitting
-
fitting
-
fitting
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Withdrawal system