Documentos clave
1.00824
Supelco
Vanadium(V) oxide
EMPLURA®
Sinónimos:
Vanadium(V) oxide, Vanadic anhydride, Vanadium pentoxide
Seleccione un Tamaño
250 G
804,00 €
1 KG
2080,00 €
804,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
804,00 €
1 KG
2080,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O5V2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
215-239-8
NACRES:
NA.21
804,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
potencia
400-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurezas
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.01% Phosphate (PO4)
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.01% Total nitrogen (N)
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1750 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
690 °C
densidad
3.36 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400‑600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[V](=O)(=O)(=O)(=O)(=O)[V]
InChI
1S/5O.2V
Clave InChI
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Demethoxycurcumin in cancer research: This compound is significantly researched for its efficacy in cancer treatment, particularly in cell signaling pathways that govern cell proliferation and apoptosis. Studies indicate its potential in targeting NF-kB pathways, commonly associated with cancer cell survival (Ullah et al., 2024).
Nota de análisis
Assay: ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system, Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable