Merck
204854
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxide
greener alternative
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Vandia
About This Item
Fórmula lineal:
V2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
181.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38180404
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
composición
V2O5
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: vanadium
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
690 °C (lit.)
densidad
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
Clave InChI
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Aplicación
Selective ammoxidation catalysts for such reactions as conversion of toluene to benzonitrile or propylene to acrylonitrile were prepared by a sol-gel method from V2O5, Sb2O3 and high purity hydrogen peroxide. Preparation of new stabilized, oxide ion-conducting, bismuth vanadate phases by a microwave assisted method, fromV2O5, Bi2O3 and other solid oxides, was reported. These ceramics show promise in solid oxide fuel cells, water-vapor electrolyzers and oxygen sensors.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system, Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hongchang Pang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(15), 1536-1538 (2013-01-17)
A template-free strategy is exploited to bottom-up synthesize yolk-shell vanadium oxide through a two-step spontaneous assembly of hydrolytically formed subunits in a one-pot process. The unique structured vanadium pentoxide exhibits excellent cathode performance for lithium ion batteries.
Xiaojiao Kang et al.
Nanoscale, 5(1), 253-261 (2012-11-17)
In this study, multifunctional poly(acrylic acid) modified lanthanide-doped GdVO(4) nanocomposites [PAA@GdVO(4): Ln(3+) (Ln = Yb/Er, Yb/Ho, Yb/Tm)] were constructed by filling PAA hydrogel into GdVO(4) hollow spheres via photoinduced polymerization. The up-conversion (UC) emission colors (green, red and blue) can
Chunhua Han et al.
Nano letters, 12(9), 4668-4673 (2012-08-07)
Rational assembly of unique complex nanostructures is one of the facile techniques to improve the electrochemical performance of electrode materials. Here, a substrate-assisted hydrothermal method was designed and applied in synthesizing moundlily like radial β-AgVO(3) nanowire clusters. Gravitation and F(-)
B Saravanakumar et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(9), 4484-4490 (2012-08-24)
Vanadium pentoxide (V(2)O(5)) has attracted attention for supercapcitor applications because of its extensive multifunctional properties. In the present study, V(2)O(5) nanoporous network was synthesized via simple capping-agent-assisted precipitation technique and it is further annealed at different temperatures. The effect of
Brett A Kruger et al.
Optics express, 20(21), 23598-23609 (2012-11-29)
We present two types of designs for plasmonic switches based on hybridization between single interface surface plasmon polaritons and modes of a thin film of transition metal oxide material, vanadium dioxide (VO(2)). The design includes integrated, localized heaters that activate
Artículos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.