Documentos clave
1.00761
Supelco
Sulfurous acid
5-6% SO₂, for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Sulfur dioxide solution
Seleccione un Tamaño
1 L
75,20 €
2.5 L
151,00 €
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
75,20 €
2.5 L
151,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
concentración:
5-6% (H2SO3)
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Sulfurous acid 5-6% SO₂, for analysis EMSURE®
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
liquid
concentración
5-6% (H2SO3)
impurezas
≤0.02 ppm Ag (Silver)
≤0.02 ppm Be (Beryllium)
≤0.02 ppm Co (Cobalt)
≤0.02 ppm Cr (Chromium)
≤0.02 ppm Cu (Copper)
≤0.02 ppm Li (Lithium)
≤0.02 ppm Mn (Manganese)
≤0.02 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.02 ppm Ni (Nickel)
≤0.02 ppm Pb (Lead)
≤0.02 ppm Sr (Strontium)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm Ba (Barium)
≤0.05 ppm Cd (Cadmium)
≤0.05 ppm Ge (Germanium)
≤0.05 ppm Tl (Thallium)
≤0.05 ppm V (Vanadium)
≤0.05 ppm Zn (Zinc)
≤0.1 ppm Bi (Bismuth)
≤0.1 ppm K (Potassium)
≤0.1 ppm Mg (Magnesium)
≤0.1 ppm Ti (Titanium)
≤0.1 ppm Zr (Zirconium)
≤0.5 ppm As (Arsenic)
≤0.5 ppm Fe (Iron)
≤0.5 ppm Na (Sodium)
≤1 ppm Ca (Calcium)
≤5 ppm Chloride (Cl)
residuo de ign.
≤0.002% (as sulfate)
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Assay (iodometric, SO₂): 5 - 6 %
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Ag (Silver): ≤ 0.02 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.5 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.05 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.02 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.02 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.02 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.02 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.1 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.02 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.02 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.02 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.02 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.02 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.05 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.1 ppm
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.002 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable