Documentos clave
926752
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in dichloromethane
Sinónimos:
Sulfur superoxide (6CI), Sulfurous acid anhydride, Sulfurous oxide
About This Item
Fórmula lineal:
SO2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.06
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in dichloromethane
densidad
1.307 g/mL
cadena SMILES
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Clave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Valuable reagent offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)