Documentos clave
07-748
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-monometil-histona H4 (Lys20)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H4K20me1, Histone H4 (mono methyl K20)
Seleccione un Tamaño
200 μG
508,00 €
508,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μG
508,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
508,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
monomethylation (Lys20)
Información sobre el gen
Especificidad
Se prevé una amplia reactividad cruzada interespecífica debido a la conservación de la secuencia
histona H4 monometilada (Lys20)
Inmunógeno
Péptido sintético ramificado conjugado con KLH correspondiente a los aminoácidos 15-25 (AKRHR[me1K]VLRDN) de la histona H4 humana
Aplicación
Otras aplicaciones experimentales referenciadas:
Inmunocitoquímica (células)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-monometil-histona H4 (Lys20) es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la monometil-histona H4 (Lys20) también conocida como H4K20me1, histona H4 (monometil K20) y se ha validado en WB, Mplex, ICC.
Subcategoría de investigación
Histonas
Calidad
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia..
Descripción de destino
10 kDa
Forma física
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 % y 30 % de glicerol.
Almacenamiento y estabilidad
2 años a -20°C desde la fecha de envío.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Li Liu et al.
PloS one, 8(11), e78253-e78253 (2013-11-14)
The upstream Gγ-globin cAMP-response element (G-CRE) plays an important role in regulating Gγ-globin expression through binding of ATF2 and its DNA-binding partners defined in this study. ATF2 knockdown resulted in a significant reduction of γ-globin expression accompanied by decreased ATF2