07-2262
Anti-WNK3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
WNK lysine deficient protein kinase 3, serine/threonine-protein kinase WNK3, Protein kinase with no lysine 3, Protein kinase lysine-deficient 3, protein kinase, lysine deficient 3
Seleccione un Tamaño
402,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
402,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WNK3(65267)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected WNK3 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HEK293 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable