07-181
Anti-AMPK α-pan Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRKAA1(5562)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat liver preparation
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1