06-680-AF555
Anti-Androgen Receptor Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinónimos:
Androgen receptor, Dihydrotestosterone receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Hormones & Receptors
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected androgen receptor in T47D human breast cancer cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable