06-172-I
Anti-Na+/K+ ATPase alpha-3
from rabbit
Sinónimos:
ATP1A3, Na+/K+ ATPase alpha-3, Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Sodium pump subunit alpha-3
Seleccione un Tamaño
524,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
524,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Atp1A1(24211)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Na+/K+ ATPase alpha-3 in 10 µg of adult human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable