05-23-2151
PACAP 27 Amide, Ovine
Increases cAMP levels in a dose-dependent manner (EC₅₀ = 4.7 nM).
Sinónimos:
PACAP 27 Amide, Ovine, Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide, HSDGIFTDSYSRYRKQMAVKKYLAAVL-NH₂
Seleccione un Tamaño
386,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
386,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubilidad
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C142H224N40O39S/c1-16-75(10)113(179-108(191)66-156-120(201)102(63-109(192)193)173-135(216)104(67-183)176-119(200)88(146)62-84-65-153-70-157-84)139(220)174-101(58-80-28-18-17-19-29-80)133(214)182-114(79(14)186)140(221)175-103(64-110(194)195)132(213)178-106(69-185)136(217)172-100(61-83-39-45-87(189)46-40-83)131(212)177-105(68-184)134(215)164-93(34-27-54-155-142(151)152)126(207)170-98(59-81-35-41-85(187)42-36-81)129(210)163-92(33-26-53-154-141(149)150)124(205)161-89(30-20-23-50-143)122(203)165-94(47-48-107(147)190)127(208)166-95(49-55-222-15)121(202)159-78(13)118(199)180-111(73(6)7)137(218)167-91(32-22-25-52-145)123(204)162-90(31-21-24-51-144)125(206)171-99(60-82-37-43-86(188)44-38-82)130(211)169-97(57-72(4)5)128(209)160-76(11)116(197)158-77(12)117(198)181-112(74(8)9)138(219)168-96(115(148)196)56-71(2)3/h17-19,28-29,35-46,65,70-79,88-106,111-114,183-189H,16,20-27,30-34,47-64,66-69,143-146H2,1-15H3,(H2,147,190)(H2,148,196)(H,153,157)(H,156,201)(H,158,197)(H,159,202)(H,160,209)(H,161,205)(H,162,204)(H,163,210)(H,164,215)(H,165,203)(H,166,208)(H,167,218)(H,168,219)(H,169,211)(H,170,207)(H,171,206)(H,172,217)(H,173,216)(H,174,220)(H,175,221)(H,176,200)(H,177,212)(H,178,213)(H,179,191)(H,180,199)(H,181,198)(H,182,214)(H,192,193)(H,194,195)(H4,149,150,154)(H4,151,152,155)
Clave InChI
RZGBUJXSKLDAFE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Increases cAMP levels
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Tatsuno, I., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 168, 1027.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable