05-1570
Anti-PRDM1 (BLIMP-1) Antibody, clone 6D3
clone 6D3, from rat
Sinónimos:
PR domain containing 1, with ZNF domain, PR-domain zinc finger protein 1, beta-interferon gene positive-regulatory domain I binding factor, Positive regulatory domain I-binding factor 1, PRDI-binding factor-1, Beta-interferon gene positive regulatory dom
Seleccione un Tamaño
449,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
449,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6D3, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRDM1(639)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in FC. (Kallies, A., et al. (2004). J Exp Med. 200(8):967-977.)
Epigenetics & Nuclear Function
Inflammation & Immunology
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BLIMP-1 on 10 µg of HL-60 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable