05-1517
Anti-hnRNP Q Antibody, clone 18E4
clone 18E4, from mouse
Sinónimos:
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q-like, Synaptotagmin-binding, cytoplasmic RNA-interacting protein, Glycine- and tyrosine-rich RNA-binding protein, GRY-RBP, NS1-associated protein 1
Seleccione un Tamaño
421,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
421,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
18E4, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYNCRIP(10492)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cited by independent researcher using a representative lot.
Immunoprecipitation
Cited by independent researcher using a representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected hnRNP Q on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable