04-639
Anti-PP2A Antibody, B subunit, B56 delta, clone H5D12
clone H5D12, Upstate®, from mouse
Seleccione un Tamaño
383,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
383,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
H5D12, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP2R5D(5528)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by the end user
Signaling
Kinases & Phosphatases
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable