04-1460
Anti-PRMT5 Antibody, clone 23C7
clone 23C7, from mouse
Sinónimos:
72 kDa ICln-binding protein, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5, Jak-binding protein 1, SKB1 homolog, SKB1 homolog (S. pombe), Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, protein arginine methyltransferase 5, skb1 (S. pombe) homolog
Seleccione un Tamaño
370,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
370,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
23C7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRMT5(10419)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Histone Modifying Proteins
RNA Metabolism & Binding Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PRMT5 on 10 µg of K562 cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Otras notas
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable