Documentos clave
L6164
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., green
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Seleccione un Tamaño
1 PKG
75,20 €
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
75,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
green
polyolefin
envase
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech SPOT-2200
Diámetro
1/2 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Información legal
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)